Läs mer
Diethylzinc, 96%
Produktkod. 15401547
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Cylinder
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15401547 100 g Cylinder 100g
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15401547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039564.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 557-20-0 | C4H10Zn | 123.50 g/mol
It is used as an important reagent in organic chemistry. It is used in organic synthesis as a source of the ethyl carbanion in addition reactions to carbonyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylzinc
CAS 557-20-0
Smältpunkt -28°C
Färg Colorless
Densitet 1.18 g/mL
Kokpunkt 124°C
Flampunkt -18°C (-1°F)
Förpackning Cylinder
Molekylformel C4H10Zn
Linjär formel Zn(C2H5)2
MDL-nummer MFCD00009021
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3394
Känslighet Air and moisture sensitive
Merck Index 14,3131
Synonym diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
Löslighetsinformation Reacts with water.
InChI-nyckel HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC[Zn]CC
IUPAC-namn zinc;ethane
Molekylvikt (g/mol) 123.50
PubChem CID 11185
Formel vikt 123.49
Procent renhet 96%
Fysisk form Liquid