Läs mer
Diethylzinc, nominally 15% w/w in hexane, packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal™ bottles
Produktkod. 16655905
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16655905 100 mL
16645905 800 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 16655905 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H37734.AE
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 557-20-0 | C4H10Zn | 123.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-20-0
Molekylformel C4H10Zn
Molekylvikt (g/mol) 123.50
MDL-nummer MFCD00009021
InChI-nyckel HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diethylzinc
LEDER CC[Zn]CC
Specifikationer
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Liquid