Läs mer
Diethylzinc, nominally 15% w/w in hexanes, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7080486
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11399369
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089038.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 557-20-0
Molekylformel C4H10Zn
Molekylvikt (g/mol) 123.50
MDL-nummer MFCD00009021
InChI-nyckel HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
PubChem CID 11185
LEDER CC[Zn]CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylzinc
Färg Brown to Colorless
Densitet 0.720g/mL
Flampunkt −40°C (−40°F)
Linjär formel Zn(C2H5)2
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3394
Känslighet Air & Moisture Sensitive
IUPAC-namn diethylzinc
Formel vikt 123.49
Fysisk form Liquid