Läs mer
Diethylzinc, nominally 15% w/w in hexanes, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Produktkod. 11366299
Change view
Kvantitet:
100g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11366299 100g 100g
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11366299 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044880.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylzinc
CAS 557-20-0
Densitet 0.720 g/mL
Flampunkt −40°C (−40°F)
Förpackning ChemSeal™ bottles
Molekylformel C4H10Zn
Linjär formel Zn(C2H5)2
MDL-nummer MFCD00009021
Kvantitet 100g
UN-nummer UN3394
Känslighet Air and moisture sensitive
Synonym diethylzinc, zinc, diethyl, diethyl zinc, zinc ethide, zinc ethyl, unii-s0w5nqh7c6, et2zn, znet2, s0w5nqh7c6, c2h5 2zn
Löslighetsinformation Reacts with water.
InChI-nyckel IPSRAFUHLHIWAR-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Zn++].C[CH2-].C[CH2-]
IUPAC-namn zinc;ethane
Molekylvikt (g/mol) 123.50
PubChem CID 11185
Formel vikt 123.49