Läs mer
BD Difco™ Antibiotiskt medium
Produktkod. 11729092
:
Antibiotiskt medium; Kvantitet: 500 g; Format: Uttorkad
Produktkod. 11729092
Brand: BD 266910
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
BD Difco™ Antibiotikamedium nr 12 är en mikrobiologisk analys av antibiotika.
  • Antibiotikaanalysmedier används för att bestämma antibiotikastyrkan genom den mikrobiologiska analystekniken.
  • Antibiotikamedium 12 framställs med grove och randall-formeln. Det används för analys av amfotericin B.
  • Rekommenderas för användning vid beredning av testplattor för cylinderplattanalysen av nystatin och anisomycin.
  • Certifieringar: Antibiotiska medier framställs enligt specifikationerna för USP , European Pharmacopeia och AOAC Internationell.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Dehydrerad
Kvantitet 500 g