Läs mer
Gibco™ Difco™ Kaseindigest
Produktkod. 30485066 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
2 kg
Produktkod. Kvantitet
30485066 2 kg
1 options
Produktkod. 30485066 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 214896
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10620.00 SEK
    9449.00 SEK / 2kg
    Save 1171.00 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Difco Kaseinnedbrytning är en enzymatisk nedbrytning av kasein med annat enzymatisk nedbrytningstillstånd (AO) än annat kasein.
Difco Kaseinnedbrytning är en enzymatisk nedbrytning av kasein med annat enzymatisk nedbrytning (AO) än andra kaseinnedbrytningar i vår portfölj, såsom Bacto Casitone och Bacto Tryptone. Difco Kaseindigest har en unik näringsprofil med aminosyror, näringsämnen, mineraler, nukleotidprekursorer, peptider och andra metaboliter som är idealiska för tillväxtfrämjande i fermenteringsapplikationer, särskilt Escherichia coli.
Funktioner
  • Unik näringsprofil för aminosyror, näringsämnen, mineraler, nukleotidprekursorer, peptider och andra metaboliter
Användningsområden för Difco Casein Digest inkluderar:
  • Mikrobiell fermentering
  • Tillväxtfrämjande, specifikt E. Coli
Användningsområden:
Odling av heterotrofa mikroorganismer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad LUO, MUO
Färg Ljusbeige
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Tillsats Kaseindigest
Form Fritt flödande pulver
Formatera Hink
Kvalitet Tekniskt
Tillverkningsursprung USA
Medietyp Cellodlingstillskott
Produkttyp Pepton
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Odling av heterotrofa mikroorganismer
Produktlinje Difco
Kvantitet 2 kg
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.