Läs mer
BD BBL™ Columbia agar med 5 % fårblod
Produktkod. 12800723
För användning med (applikation):
För isolering och odling av kräsna och kräsna mikroorganismer
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 12800723
Brand: BD 254005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rekommenderas vid behandling av kliniska prover för ovanliga organismer. BD™ BBL™ Columbia-agar med 5 % fårblod är ett mycket näringsrikt medium för allmänt bruk för isolering och odling av kräsna och kräsna mikroorganismer från kliniska prover.
Columbia-agar med 5 % fårblod är ett allmänt anrikat primärt isoleringsmedium för alla ändamål som tillåter tillväxt av alla kliniskt signifikanta anaerober och fakultativa anaerober. Det rekommenderas vid bearbetning av kliniska prover för ovanliga organismer och används som bas för medier som innehåller blod och för selektiva mediaformuleringar där olika kombinationer av antimikrobiella medel används som tillsatser.
Columbia-agar med 5 % fårblod får sina överlägsna tillväxtstödjande egenskaper från kombinationen av två peptoner och jästextrakt som leverantör av B-komplexvitaminerna. Majsstärkelse ingår för att absorbera giftiga biprodukter som finns i provet och fungerar som en energikälla för organismer som har alfaamylaser. Fårblod tillåter detektering av hemolytiska reaktioner och tillhandahåller X-faktorn (hem) som är nödvändig för tillväxten av många patogena arter.
  • Kolonier tenderar att vara större och tillväxten är frodigare än på media som innehåller andra blodagarbaser
  • Rekommenderas som ett primärt isoleringsmedium i MiQ-standarderna och i andra diagnostiska manualer
  • I många europeiska länder har detta medium blivit det mest använda primära isoleringsmediet för kliniska prover
  • Bra kulturell respons på Streptococcus pyogenes 19615, Streptococcus pneumoniae 6305, Staphylococcus aureus 25923 och Escherichia coli 25922
  • pH (25 °C): 7,3± 0,2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara mörkt vid 2 8 –°C i originalförpackning fram till användning.
Formatera 90 mm Stacker™ tallrikar
Medietyp Beredd
Produkttyp Agar
Formulering Pankreatisk smältning av kasein 12,0 g/L, Peptisk smältning av animalisk vävnad 5,0 g/l, jästextrakt 3,0 g/l, nötköttsextrakt 3,0 g/l, majsstärkelse 1,0 g/l, natriumklorid 5,0 g/l, agar 13,5 g  blodfibrin% 5 hon
För användning med (applikation) För isolering och odling av kräsna och kräsna mikroorganismer
Kvantitet 20 styck