Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade odlingsmedier: Flytande laktosmedium
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AOAC, BAM, CCAM, COMPF, SMD |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 30 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Laktosbuljong |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Nötköttsextrakt 3g/L, Pepton 5g/L, Laktos 5g/L |
| För användning med (applikation) | Odling av salmonella och koliforma organismer i vatten, livsmedel, mejeriprodukter och farmaceutiska produkter |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |