Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: flytande tioglykolatmedium
Kvantitet:
10,000 g
2000 g
500 g
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Medietyp:
Flytande tioglykolatmedium
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
Beskrivning
- Formulering: Pankreatisk smältning av kasein 15 g/l, jästextrakt 5 g/l, dextros 5,5 g/l, natriumklorid 2,5 g/l, L-cystin 0,5 g/l, natriumtioglykolat 0,5 g/l, agar 0,75 g/l, 1 m resazurin
Certifikat
AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AOAC, BAM, BS12, COMPF, EP, USDA, USP |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Flytande tioglykolatmedium |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Pankreatisk smältning av kasein 15 g/l, jästextrakt 5 g/l, dextros 5,5 g/l, natriumklorid 2,5 g/l, L-cystin 0,5 g/l, natriumtioglykolat 0,5 g/l, agar 0,75 g/l, resazurin 1 mg/l |
| För användning med (applikation) | Används för sterilitetstestning |
| Förpackningstyp | Hink |
| Kvantitet | 10,000 g |