Läs mer
BD Difco™ Uttorkad kulturmedium: m Enterococcus agar
Produktkod. 11703493
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 11703493
Brand: BD 274620
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För isolering och räkning av enterokocker i vatten och andra material genom membranfiltrering eller hällplattateknik
  • Formulering: Tryptos 20 g/l, jästextrakt 5 g/l, dextros 2 g/l, dikaliumfosfat 4 g/l, natriumazid 0,4 g/l, agar 10 g/l, 2,3,5-trifenyltetrazoliumklorid 0,1 g/l
Certifikat
CE, ISO , SMWW
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, ISO , SMWW
Innehåll och lagring <30 °C
Form Dehydrerad
Medietyp m Enterococcus agar
Produkttyp Agar
Formulering Tryptos 20 g/l, jästextrakt 5 g/l, dextros 2 g/l, dikaliumfosfat 4 g/l, natriumazid 0,4 g/l, agar 10 g/l, 2,3,5-trifenyltetrazoliumklorid 0,1 g/l
För användning med (applikation) För isolering och uppräkning av enterokocker i vatten och andra material genom membranfiltrering eller hällplattateknik
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium azide