Läs mer
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Noble Agar
Beskrivning
Används som ett stelningsmedel väsentligen fritt från föroreningar. Difco™ Dehydrated Culture Media: Noble Agar är perfekt för elektroforetiska och näringsmässiga procedurer där ökad renhet krävs.
- Stelningsmedel
- Fritt från föroreningar
Tillämpningar:
- Används för elektroforetiska och näringsmässiga procedurer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO/DIS, 11014 |
| Koncentration | 1.5% |
| Innehåll och lagring | <30 °C |
| Tillsats | Noble Agar |
| Form | Dehydrerad |
| För användning med (applikation) | Förbereda mikrobiologiska odlingsmedier, för elektroforetiska och näringsmässiga procedurer |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |