Läs mer
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Noble Agar
Produktkod. p-4886724
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 11798223
Brand: BD 214230
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används som ett stelningsmedel väsentligen fritt från föroreningar. Difco™ Dehydrated Culture Media: Noble Agar är perfekt för elektroforetiska och näringsmässiga procedurer där ökad renhet krävs.
Används som ett stelningsmedel väsentligen fritt från föroreningar. Difco™ Dehydrated Culture Media: Noble Agar är perfekt för elektroforetiska och näringsmässiga procedurer där ökad renhet krävs.
  • Stelningsmedel
  • Fritt från föroreningar
Tillämpningar:
  • Används för elektroforetiska och näringsmässiga procedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/DIS, 11014
Koncentration 1.5%
Innehåll och lagring <30 °C
Tillsats Noble Agar
Form Dehydrerad
För användning med (applikation) Förbereda mikrobiologiska odlingsmedier, för elektroforetiska och näringsmässiga procedurer
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g