Läs mer
BD Difco™ Uttorkad kulturmedium: Potatisdextrosagar
Produktkod. 10105824
Change view
Kvantitet:
500 g
2000 g
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningstyp Förpackningsstorlek
10105824 500 g Flaska 500g
11764985 2000 g Hink 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10105824 Leverantör BD Leverantörsnummer 213400
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För odling av jäst och mögel. BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: Potatis dextrosagar levereras i uttorkat format.
  • Dehydrerat format
  • Odlingsmedia
  • DNR (Latex)-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/DIS, 11014, AOAC , BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP
Innehåll och lagring 2 °C till 30 °C
Form Dehydrerad
Medietyp Potatis Dextrose Agar
Produkttyp Agar
Formulering Potatisstärkelse (från infusion) 4 g/l, dextros 20 g/l, agar 15 g/l
För användning med (applikation) Isolering av jäst och mögel
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g