Läs mer
BD Difco™ Uttorkad kulturmedium: Potatisdextrosagar
Produktkod. p-4901946
Kvantitet:
500 g
2000 g
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
Produktkod. 11764985
Brand: BD 213200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För odling av jäst och mögel. BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: Potatis dextrosagar levereras i uttorkat format.
  • Dehydrerat format
  • Odlingsmedia
  • DNR (Latex)-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/DIS, 11014, AOAC , BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP
Innehåll och lagring 2 °C till 30 °C
Form Dehydrerad
Medietyp Potatis Dextrose Agar
Produkttyp Agar
Formulering Potatisstärkelse (från infusion) 4g/L, Dextros 20g/L
För användning med (applikation) Isolering av jäst och mögel
Förpackningstyp Hink
Kvantitet 2000 g