Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: Tryptisk sojaagar (sojaböna-kaseinsmältagar)
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
Beskrivning
Användningsområden:
- Används med eller utan blod för odling och isolering av olika organismer
- Används för sterilitetstestning
Certifikat
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO , JP, SMD, SMWW, USDA, USP
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO , JP, SMD, SMWW, USDA, USP |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 30 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Tryptisk sojaagar |
| Produkttyp | Agar |
| Formulering | Bukspottkörtelsmältning av kasein 15 g/l, papaisk smältning av sojabönor 5 g/l, natriumklorid 5 g/l, agar 15 g/l |
| För användning med (applikation) | Isolering och odling av icke-kräsna och kräsna mikroorganismer |
| Förpackningstyp | Hink |
| Kvantitet | 2 kg |