Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: Tryptisk sojaagar (sojaböna-kaseinsmältagar)
Produktkod. 11768822
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningstyp Förpackningsstorlek
11768822 500 g Flaska -
11748822 2 kg Hink 2kg
11758822 10 kg Hink 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11768822 Leverantör BD Leverantörsnummer 236950
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Använd dehydrerade medier för isolering, upptäckt och odling av en mängd olika mikroorganismer. BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: Tryptic Soy Agar (Soybean-Casein Digest Agar) tillhandahålls i uttorkad form för att underlätta för laboratoriet och biobearbetningsspecialisten.
Användningsområden:
  • Används med eller utan blod för odling och isolering av olika organismer
  • Används för sterilitetstestning
Certifikat
AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO , JP, SMD, SMWW, USDA, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO , JP, SMD, SMWW, USDA, USP
Innehåll och lagring 2 °C till 30 °C
Form Dehydrerad
Medietyp Tryptisk sojaagar
Produkttyp Tryptisk sojaagar
Formulering Bukspottkörtelsmältning av kasein 15 g/l, papaisk smältning av sojabönor 5 g/l, natriumklorid 5 g/l, agar 15 g/l
För användning med (applikation) Isolering och odling av icke-kräsna och kräsna mikroorganismer
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g