Läs mer
BD Difco™Discardit™ Koncentrisk Luer-slip tvådelad spruta
Produktkod. 10142534
Change view
Volym (metrisk):
2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10142534 2 mL Paket med 100
1 options
Produktkod. 10142534 Leverantör BD Leverantörsnummer 300928
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tvådelade sprutor utan nålar. BD Difco™Discardit™ Koncentrisk Luer-slip tvådelad spruta är engångsspruta och steril.
  • Sterila
  • Engångsbruk
  • Tvådelade sprutor
  • Utan nålar
  • Vänligen se Microlance™ sortiment av engångsnålar för engångsnålar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märke, europeiskt direktiv 93/42/EEG (överensstämmelseförfarande bilaga V och VII) Certifikat: nr. 95 Q 252156 och nr. 252231 Q (referenser 309661 & 309620); certifierad av NSAI (nr 0050)
Material Plast
Färg Klart
Latexfri Ja
Produkttyp Koncentrisk Luer-slip 2-delad spruta
Disponibel Engångsbruk
Examen 0.2 mL
Kvantitet 100/Pk.
Volym (metrisk) 2 mL
Anslutningstyp Koncentrisk Luer Slip
Graderad Ja
Sterilitet Sterila