Läs mer
BD Difco™ Inokuleringsnålar och öglor för engångsbruk
Beskrivning
Innehåller
Evans Blue Dye kalibreringscertifikat med varje låda med 1 000 slingor, bekräftar deras noggrannhet och konsistens
- Tillverkad av ett unikt plastharts för kontrollerad flexibilitet
- Motstå att skära agarytan, men ge tillräckligt fasthet för att plocka envisa kolonier
- Fri från smörjmedel, oljor och elektrostatiska laddningar
- Färgkodad
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym | 10μ L |
| Material | Plast harts |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Ljusblå |
| Produkttyp | Inokuleringsslinga |
| Kvantitet | 250/förpackning |