Läs mer
BD Difco™ Inokuleringsnålar och öglor för engångsbruk
Produktkod. 10492683
Change view
Volym:
1μ L
10μ L
Produkttyp:
Inokuleringsslinga
Färg:
Ljusblå
Ljusgrön
Kvantitet:
250/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym Produkttyp Färg Kvantitet unitSize
10492683 1μ L Inokuleringsslinga Ljusgrön 250/förpackning Paket med 250
10389822 10μ L Inokuleringsslinga Ljusblå 250/förpackning Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10492683 Leverantör BD Leverantörsnummer 220214
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Evans Blue Dye kalibreringscertifikat med varje låda med 1 000 slingor, bekräftar deras noggrannhet och konsistens
Sterila inokuleringsnålar för engångsbruk kräver inte flammning
  • Tillverkad av ett unikt plastharts för kontrollerad flexibilitet
  • Motstå att skära agarytan, men ge tillräckligt fasthet för att plocka envisa kolonier
  • Fri från smörjmedel, oljor och elektrostatiska laddningar
  • Färgkodad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Volym 1μ L
Material Plast harts
Sterilitet Sterila
Färg Ljusgrön
Produkttyp Inokuleringsslinga
Inkluderar Evans blue dye kalibreringscertifikat
Kvantitet 250/förpackning