Läs mer
BD Difco™ Nutrient Broth
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Näringsbuljong |
| Form | Dehydrerad |
| För användning med (applikation) | Medium för allmänt bruk för odling av mikroorganismer med icke-exakta näringsbehov |
| Kvantitet | 500 g |