Läs mer
BD Difco™ Plåträkning Agar
Produktkod. 11728942
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningstyp unitSize
11728942 500 g Flaska 500g
11708942 2 kg Hink 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11728942 Leverantör BD Leverantörsnummer 247940
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att erhålla mikrobiella tallrikar från mjölk och mejeriprodukter, livsmedel, vatten och andra material av sanitär betydelse. BD™ Difco™ Plate Count Agar är en uttorkad mediumbas som uppfyller APHA-kraven.
Plate Count Agar används för att räkna upp bakterier i vatten, avloppsvatten, mat och mejeriprodukter. Den är gjord enligt formuleringen American Public Health Association (APHA). Det rekommenderas för att erhålla tallrikar för mjölk och andra mejeriprodukter och kan också användas för att bestämma den sanitära kvaliteten på mat, vatten och andra material. Varje parti av dehydrerad mediumbas utsätts för APHA kvalitetskontrolltest.
  • Bra kulturell respons på Lactobacillus johnsonii 11506 och Staphylococcus aureus 25923
  • Enzymatisk smältning av kasein ger aminosyror och andra komplexa kvävehaltiga ämnen
  • Jästextrakt tillhandahåller främst B-komplexet vitaminer
  • Dextros är en energikälla
  • pH (2,35 % lösning, 25 °C): 7,0± 0,2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EPA, ISO , SMD, SMWW, USDA, APHA
Färg Beige
Innehåll och lagring 2 °C till 30 °C
Form Dehydrerad fast substans
Medietyp Plåträkning Agar
Produkttyp Agar
Formulering Pankreatisk smältning av kasein 5 g/l, jästextrakt 2,5 g/l, dextros 1 g/l, agar 15 g/l
För användning med (applikation) För att erhålla mikrobiella tallrikar från mjölk och mejeriprodukter, livsmedel, vatten och andra material av sanitär betydelse
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 500 g