Läs mer
BD Difco™ Poly Antisera
Produktkod. 17352361
Change view
Produkttyp:
Shigella Poly Grupp A
Shigella Poly Grupp A1
Shigella Poly Grupp B
Shigella Poly Grupp D
Förpackningsstorlek:
3ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
17352361 Shigella Poly Grupp B -
11702874 Shigella Poly Grupp A1 3ml
11894422 Shigella Poly Grupp A 5ml
11772894 Shigella Poly Grupp D 3ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17352361 Leverantör BD Leverantörsnummer 228351
 Begränsad artikel
I lager
För agglutinationstest
Salmonella poly antiserum
  • Febrilkontrollantisera
  • Hjälper till att upptäcka sjukdomar som salmonellos, brucellos och rickettsialsjukdomar
  • Kvalitativa och semikvantitativa objektglas- eller röragglutinationstester för homologa antikroppar
  • Används tillsammans med febrila antigener som positiva eller negativa kontroller
Shigella antiserum polygrupp
  • För identifiering av morfologiskt och biokemiskt identifierade Shigella-arter
  • Kan endast användas i objektglasagglutinationstest
  • Lyofiliserade, polyklonala kaninantisera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad För in vitro diagnostisk användning
Produkttyp Shigella Poly Grupp B
Kvantitet 3 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vial Shigella Antis Poly B Lyophilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide
För in vitro diagnostisk användning