Läs mer
BD Difco™ Poly Antisera
Produktkod. p-3201179
Produkttyp:
Shigella
Förpackningsstorlek:
3ml
5ml
Produktkod. 11702874
Brand: BD 227761
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För agglutinationstest
Salmonella poly antiserum
  • Febrilkontrollantisera
  • Hjälper till att upptäcka sjukdomar som salmonellos, brucellos och rickettsialsjukdomar
  • Kvalitativa och semikvantitativa objektglas- eller röragglutinationstester för homologa antikroppar
  • Används tillsammans med febrila antigener som positiva eller negativa kontroller
Shigella antiserum polygrupp
  • För identifiering av morfologiskt och biokemiskt identifierade Shigella-arter
  • Kan endast användas i objektglasagglutinationstest
  • Lyofiliserade, polyklonala kaninantisera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad För in vitro diagnostisk användning
Produkttyp Shigella
Kvantitet 3 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vial Shigella Antis Poly A1 Lyophilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium Azide
För in vitro diagnostisk användning