Läs mer
BD Difco™ Sabouraud Dextrose Agar
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Förpackningsstorlek:
10kg
500g
Varje
Beskrivning
Difco™ Sabouraud dextrosagar är ett uttorkat odlingsmedium som används i kvalitativa procedurer för odling av patogena och icke-patogena svampar, särskilt dermatofyter.
- Tillägget av antimikrobika är en modifiering utformad för att öka bakteriell hämning.
- Det låga pH-värdet på cirka 5,6 är gynnsamt för svamptillväxt och något hämmande mot kontaminerande bakterier i kliniska prover.
- Allmänna kapitlen 61 och 62 i USP beskriva testmetoder för att använda Sabouraud dextrosagar vid utförande av mikrobiella uppräkningstester och tester för att isolera Candida albicans från icke-sterila farmaceutiska produkter.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, USP |
| Färg | Beige |
| Innehåll och lagring | 2 till 25 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Sabouraud Dextrose Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Formulering | Peptisk smältning av animalisk vävnad 5g/L, Pankreasnedbrytning av kasein 5g/L, Dextros 40g/L, Agar 15g/L |
| För användning med (applikation) | Odling av patogena och icke-patogena svampar, särskilt dermatofyter |
| Förpackningstyp | Hink |
| Kvantitet | 2 kg |