Läs mer
BD Difco™ Sabouraud Dextrose Agar
Produktkod. p-4901952
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningstyp:
Flaska
Hink
Förpackningsstorlek:
10kg
500g
Varje
Código de producto. 10367423
Marca: BD 210930
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Görs mer selektiv för svampar genom tillsats av antimikrobika. BD™ Difco™ Sabouraud dextrosagar är ett allmänt medium som används vid odling av jäst, mögel och sura mikroorganismer. Det rekommenderas också för testning av kosmetika och livsmedel.
Difco™ Sabouraud dextrosagar är ett uttorkat odlingsmedium som används i kvalitativa procedurer för odling av patogena och icke-patogena svampar, särskilt dermatofyter.
  • Tillägget av antimikrobika är en modifiering utformad för att öka bakteriell hämning.
  • Det låga pH-värdet på cirka 5,6 är gynnsamt för svamptillväxt och något hämmande mot kontaminerande bakterier i kliniska prover.
  • Allmänna kapitlen 61 och 62 i USP beskriva testmetoder för att använda Sabouraud dextrosagar vid utförande av mikrobiella uppräkningstester och tester för att isolera Candida albicans från icke-sterila farmaceutiska produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certifikat och efterlevnad BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, USP
Färg Beige
Innehåll och lagring 2 till 25 °C
Form Dehydrerad
Medietyp Sabouraud Dextrose Agar
Produkttyp Agar
Formulering Peptisk smältning av animalisk vävnad 5g/L, Pankreasnedbrytning av kasein 5g/L, Dextros 40g/L, Agar 15g/L
För användning med (applikation) Odling av patogena och icke-patogena svampar, särskilt dermatofyter
Förpackningstyp Hink
Kvantitet 10 kg
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado