Läs mer
Gibco™ Difco™ Soyton
Kvantitet:
500 g
10 kg
Beskrivning
- En alternativ kolhydratprofil till jästtillskott för däggdjurscellprocesser, som t.ex CHO
- Höga koncentrationer av vitaminer och kolhydrater
- Förvara svalt, torrt i väl förslutna behållare vid 2 C °till 25 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. |
| Typ av kultur | Däggdjur, insekt, mikrobiell |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Jästtillägg |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Produktlinje | Difco |
| Kvantitet | 500 g |
| Källa | Fri från animaliskt ursprung |