Läs mer
Gibco™ Difco™ Soyton
Produktkod. p-8838015
Kvantitet:
500 g
10 kg
Produktkod. 16219781
Brand: Gibco™ 212488
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En enzymatisk smältning av soja.
  • En alternativ kolhydratprofil till jästtillskott för däggdjurscellprocesser, som t.ex CHO
  • Höga koncentrationer av vitaminer och kolhydrater
  • Förvara svalt, torrt i väl förslutna behållare vid 2 C °till 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Typ av kultur Däggdjur, insekt, mikrobiell
Form Pulver
Produkttyp Jästtillägg
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Produktlinje Difco
Kvantitet 500 g
Källa Fri från animaliskt ursprung