Beskrivning
- Jästextrakt utformat för att begränsa mängden damm som genereras jämfört med andra spraytorkade jästextrakt
- Jästextrakt är koncentrat av den vattenlösliga delen av autolyserade Saccharomyces cerevisiae-celler
- Gibco™ Jästextrakt utvinns från primärodlad bakerjäst’
- Dessa produkter utan animaliskt ursprung är lämpliga för användning som multifunktionella näringstillskott i däggdjurscellkultur, mikrobiell fermentering och insektscellodlingar
- Jästextrakt ger viktiga vattenlösliga vitaminer, aminosyror, peptider och kolhydrater till alla mediumformuleringar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | LUO |
| Innehåll och lagring | Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. |
| Celltyp | Bakterier |
| Typ av kultur | Däggdjur, insekt, mikrobiell |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Uttorkad kultur Media |
| Formatera | Flaska |
| För användning med (applikation) | Formulering av odlingsmedier för odling av heterotrofa mikroorganismer |
| Produktlinje | Difco |
| Kvantitet | 500 g |
| Visa mer |