Läs mer
Gibco™ Difco™ Jästextrakt, ultrafiltrerat (UF)
Beskrivning
- Difco Jästextrakt är koncentrat av den vattenlösliga delen av autolyserade Saccharomyces cerevisiae-celler härrörande från primärt odlad bagerijäst
- Dessa produkter utan animaliskt ursprung är lämpliga för användning som multifunktionella näringstillskott i cellodling av däggdjur, mikrobiell fermentering och insektscellodling.
- Jästextrakt ger essentiella vattenlösliga vitaminer, aminosyror, peptider och kolhydrater till alla mediumformuleringar
- Difco Yeast Extract Low-Dusting (LD) utformades för att begränsa mängden damm som genereras jämfört med andra spraytorkade jästextrakt
- Den är ultrafiltrerad och speciellt designad för cellodlingstillämpningar i däggdjur
- Med sin låga endotoxinnivå och höga halt av naturligt förekommande B-vitaminer kan den användas effektivt för att minska behovet av fetalt bovint serum
- Den har en endotoxinnivå på mindre än eller lika med 500 EU/g
- Förvara svalt, torrt i väl förslutna behållare vid 2 C °till 25 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Denna produkt innehåller inte HAP; Denna produkt innehåller inga Proposition 65-kemikalier; WHMIS-faroklass - icke-kontrollerad - Denna produkt har klassificerats i enlighet med farokriterierna i reglerna för kontrollerade produkter (CPR )och säkerhetsdatabladet innehåller all information som krävs av CPR |
| Innehåll och lagring | Förvaringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. |
| Celltyp | Bakterier, insekter, däggdjur |
| Typ av kultur | Däggdjur, insekt, mikrobiell |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| För användning med (applikation) | Tillämpningar för cellodling av däggdjur, mikrobiella, vaccin, insekter |
| Produktlinje | Difco |
| Kvantitet | 10 kg |
| Källa | Jäst, fri från animaliskt ursprung |