Läs mer
Difenacoum, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Difenacoum |
| CAS | 56073-07-5 |
| Molekylformel | C31 H24 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-(3-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Difenacoum, Diphenacoum, Neosorexa, Ratak |
| InChI formel | InChI=1S/C31H24O3/c32-30-26-12-6-7-13-28(26)34-31(33)29(30)27-19-24(18-23-10-4-5-11-25(23)27)22-16-14-21(15-17-22)20-8-2-1-3-9-20/h1-17,24,27,32H,18-19H2 |
| LEDER | OC1=C(C2CC(Cc3ccccc23)c4ccc(cc4)c5ccccc5)C(=O)Oc6ccccc16 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-3-[3-(4-phenylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]chromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 444.52 |
| Formel vikt | 444.1725 |