missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Difenidolhydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
Difenidolhydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Difenidol Hydrochloride |
| CAS | 3254-89-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Difenidol Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C21 H27 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Ansmin, Cefadol, Celmidol, Difenidol hydrochloride, Difenidolin, Diphenidol hydrochloride, Maniol, Mecalmin, Pineroro, SKF 478A, Satanolon, Tenesdol, Vontrol, Wansar, 1-Piperidinebutanol, alpha,alpha-diphenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Piperidinebutanol, alpha,alpha-diphenyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), SKF-478A |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO.ClH/c23-21(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)15-10-18-22-16-8-3-9-17-22;/h1-2,4-7,11-14,23H,3,8-10,15-18H2;1H |
| LEDER | Cl.OC(CCCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 1,1-difenyl-4-piperidin-1-ylbutan-1-ol; hydroklorid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?