missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Difenidol N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Difenidol N-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Difenidol N-Oxide |
| CAS | 40220-79-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Difenidol N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H27 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Difenidol N-Oxide, 1-Piperidinebutanol, alpha,alpha-diphenyl-, 1-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO2/c23-21(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)15-10-18-22(24)16-8-3-9-17-22/h1-2,4-7,11-14,23H,3,8-10,15-18H2 |
| LEDER | OC(CCC[N+]1([O-])CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 4-(1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl)-1,1-diphenylbutan-1-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?