Specifikationer
| Typ | Differenstryckflödesmätare |
| Noggrannhet | ±0,8 % (läsning),± 0,2 % (full skala) |
| Tryckvärdering | 145 psig |
| Anslutningar | 1/8 tum NPT (F) |
| Flödeshastighetsområde | 0,05 till 5 LPM |
| För användning med (applikation) | Mångsidighet och hög noggrannhet från en laminärbaserad massflödesmätare |
| Strömförsörjningsdetaljer | 7 till 30 VDC vid 30 mA |
| Repeterbarhet | ±0,5 % |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C |