Läs mer
Masterflex™ Differentialtrycksflödesmätare
Produktkod. p-8003738
Flödeshastighetsområde:
0,05 till 5 LPM
2 till 200 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15305184
Brand: Masterflex™ 3290869
Bara null kvar
Specifikationer
Typ Differenstryckflödesmätare
Noggrannhet ±0,8 % (läsning),± 0,2 % (full skala)
Tryckvärdering 145 psig
Anslutningar 1/8 tum NPT (F)
Flödeshastighetsområde 0,05 till 5 LPM
För användning med (applikation) Mångsidighet och hög noggrannhet från en laminärbaserad massflödesmätare
Strömförsörjningsdetaljer 7 till 30 VDC vid 30 mA
Repeterbarhet ±0,5 %
Temperatur (metrisk) 50 °C