Läs mer
Diflorasone Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diflorasone Diacetate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H32F2O7/c1-13-8-17-18-10-20(27)19-9-16(31)6-7-23(19,4)25(18,28)21(32)11-24(17,5)26(13,35-15(3)30)22(33)12-34-14(2)29/h6-7,9,13,17-18,20-21,32H,8,10-12H2,1-5H3/t13-,17-,18-,20-,21-,23-,24-,25-,26-/m0/s1 |
| Formel vikt | 494.2116 |