Läs mer
Diflorasone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diflorasone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28F2O5/c1-11-6-13-14-8-16(23)15-7-12(26)4-5-19(15,2)21(14,24)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-25/h4-5,7,11,13-14,16-17,25,27,29H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13-,14-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 410.1905 |