missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Difloxacin-d3 Hydrochloride Salt, TRC

Produktkod. 17968689
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17968689 10 mg -
17919309 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17968689 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44560110MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1173021-89-0
Molekylformel C21 2H3 H16 F2 N3 O3 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 438.87
Synonym 6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-4-oxo-7-[4-(trideuteriomethyl)piperazin-1-yl]quinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
IUPAC-namn 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-4-oxo-7-[4-(trideuteriomethyl)piperazin-1-yl]quinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)c4ccc(F)cc4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Difloxacin hydrochloride D3 (methyl-D3)
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H19F2N3O3.ClH/c1-24-6-8-25(9-7-24)19-11-18-15(10-17(19)23)20(27)16(21(28)29)12-26(18)14-4-2-13(22)3-5-14;/h2-5,10-12H,6-9H2,1H3,(H,28,29);1H/i1D3;
Formel vikt 438.135
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.