Läs mer
Difloxacin-d3 (methyl-d3), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Difloxacin-d3 (methyl-d3) |
| CAS | 1173147-93-7 |
| Molekylformel | C21 D3 H16 F2 N3 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-4-oxo-7-[4-(trideuteriomethyl)piperazin-1-yl]quinoline-3-carboxylic acid, 6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-4-oxo-7-[4-(methyl-d3)piperazin-1-yl]quinoline-3-carboxylic acid, Difloxacin-D3 (N-methyl-D3), Difloxacin-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19F2N3O3/c1-24-6-8-25(9-7-24)19-11-18-15(10-17(19)23)20(27)16(21(28)29)12-26(18)14-4-2-13(22)3-5-14/h2-5,10-12H,6-9H2,1H3,(H,28,29)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)c4ccc(F)cc4 |
| IUPAC-namn | 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-4-oxo-7-[4-(trideuteriomethyl)piperazin-1-yl]quinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 402.4092 |
| Formel vikt | 402.1583 |