Läs mer
Diflubenzuron 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324489
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324489 1 ml
1 options
Produktkod. 30324489 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12630000AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diflubenzuron
CAS 35367-38-5
Analyt- eller komponentnamn Diflubenzuron
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H9 Cl F2 N2 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21)
LEDER Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
IUPAC-namn N-[(4-klorofenyl)karbamoyl]-2,6-difluorbensamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 310.68
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 310,0321 g/mol