Läs mer
Diflubenzuron 1000 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30323343
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30323343 1 ml
1 options
Produktkod. 30323343 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12630000AC1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diflubenzuron
CAS 35367-38-5
Analyt- eller komponentnamn Diflubenzuron
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C14 H9 Cl F2 N2 O2
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21)
LEDER Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
IUPAC-namn N-[(4-klorofenyl)karbamoyl]-2,6-difluorbensamid
Lösningsmedel eller matris Aceton
Molekylvikt (g/mol) 310.68
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 310,0321 g/mol