Läs mer
Diflubenzuron-d4 (4-chlorophenyl-d4), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diflubenzuron chlorophenyl-d4 |
| CAS | 1219795-45-5 |
| Molekylformel | C14 D4 H5 Cl F2 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Diflubenzuron D4 (Chlorophenyl D4), 1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea D4, Benzamide, N-[[(4-chlorophenyl)amino]- carbonyl]-2,6-difluoro- D4, Diflubenzuron D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21)/i4D,5D,6D,7D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(NC(=O)NC(=O)c2c(F)cccc2F)c([2H])c([2H])c1Cl |
| IUPAC-namn | N-[(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.7079 |
| Formel vikt | 314.0572 |