Läs mer
Diflubenzuron, TRC
Produktkod. 30134801
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134801 1 g
30138536 10 g
17900345 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134801 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4455201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35367-38-5
Molekylformel C14 H9 Cl F2 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 310.68
Synonym N-[[(4-Chlorophenyl)amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, 1-(4-Chlorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea, AI 3-29054, Diflubenzuron, Difluron, Dimilin, Dimilin 25, Du-Dim, Duphar PH 60-40, Larvakil, Micromite, Micromite (Uniroyal), Minerin, Mosdop P, Mosdop TB, N-(2,6-Difluorobenzoyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea, N-(p-Chlorophenyl)-N'-(2,6-difluorobenzoyl)urea, OMS 1804, PH 60-40, Rotadin, Sniper, Sniper (benzoylurea insecticide), Suniao-one, TH 6040, Thompson-Hayward 6040
IUPAC-namn N-[(4-klorofenyl)karbamoyl]-2,6-difluorbensamid
LEDER Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Cl)cc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diflubenzuron
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H9ClF2N2O2/c15-8-4-6-9(7-5-8)18-14(21)19-13(20)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7H,(H2,18,19,20,21)
Formel vikt 310.0321