missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diflucortolone 21-Valerate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diflucortolone Valerate |
| CAS | 59198-70-8 |
| Molekylformel | C27 H36 F2 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Diflucortolone Valerate, (6α,11β,16α)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-21-[(1-oxopentyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione, Diflucortolone 21-valerate, Diflucortolone valerate, Neriforte, Nerisona, Nerisone, Nerisone Forte, Temetex, Texmeten, Travazol |
| InChI formel | InChI=1S/C27H36F2O5/c1-5-6-7-23(33)34-14-21(31)24-15(2)10-17-18-12-20(28)19-11-16(30)8-9-26(19,4)27(18,29)22(32)13-25(17,24)3/h8-9,11,15,17-18,20,22,24,32H,5-7,10,12-14H2,1-4H3/t15-,17+,18+,20+,22+,24-,25+,26+,27+/m1/s1 |
| LEDER | CCCCC(=O)OCC(=O)[C@H]1[C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| IUPAC-namn | [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-7,8,11,12,14,15,16,17-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] pentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 478.57 |
| Formel vikt | 478.2531 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?