missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diflufenican-d3, TRC

Produktkod. 30376667
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376667 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30376667 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4456425MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemiskt namn eller material Diflufenican D3 (3-trifluoromethylphenoxy-2,4,6 D3)
CAS 1185009-29-3
Molekylformel C19 2H3 H8 F5 N2 O2
Kvantitet 5 mg
Synonym Diflufenican D3 (3-trifluoromethylphenoxy-2,4,6 D3)
InChI formel InChI=1S/C19H11F5N2O2/c20-12-6-7-16(15(21)10-12)26-17(27)14-5-2-8-25-18(14)28-13-4-1-3-11(9-13)19(22,23)24/h1-10H,(H,26,27)/i3D,4D,9D
LEDER [2H]c1cc([2H])c(c([2H])c1Oc2ncccc2C(=O)Nc3ccc(F)cc3F)C(F)(F)F
IUPAC-namn N-(2,4-difluorophenyl)-2-[2,4,6-trideuterio-3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyridine-3-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 397.31
Formel vikt 397.0929
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.