Läs mer
Diflufenican-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diflufenican D3 (3-trifluoromethylphenoxy-2,4,6 D3) |
| CAS | 1185009-29-3 |
| Molekylformel | C19 2H3 H8 F5 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Diflufenican D3 (3-trifluoromethylphenoxy-2,4,6 D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H11F5N2O2/c20-12-6-7-16(15(21)10-12)26-17(27)14-5-2-8-25-18(14)28-13-4-1-3-11(9-13)19(22,23)24/h1-10H,(H,26,27)/i3D,4D,9D |
| LEDER | [2H]c1cc([2H])c(c([2H])c1Oc2ncccc2C(=O)Nc3ccc(F)cc3F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | N-(2,4-difluorophenyl)-2-[2,4,6-trideuterio-3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyridine-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.31 |
| Formel vikt | 397.0929 |