Läs mer
Diflufenican metabolite AE B107137 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314922
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314922 1 ml
1 options
Produktkod. 30314922 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12631010AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diflufenican Metabolite AE B107137
CAS 36701-89-0
Analyt- eller komponentnamn Diflufenican Metabolite AE B107137
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H8 F3 N O3
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Diflufenican Metabolite AE B107137, 2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(3-Trifluoromethylphenoxy)-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(3-Trifluoromethylphenoxy)nicotinic acid, 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-
InChI formel InChI=1S/C13H8F3NO3/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)20-11-10(12(18)19)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,18,19)
LEDER OC(=O)c1cccnc1Oc2cccc(c2)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyridine-3-carboxylic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 283.2
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 283.0456 g/mol