Läs mer
Diflufenican, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Diflufenican |
| CAS | 83164-33-4 |
| Molekylformel | C19 H11 F5 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-(2,4-Difluorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinecarboxamide, Brodal, Canyon, Diflufenican, Diflufenicanil, FR 1078, Hurricane (herbicide), Kwarc, Legato |
| InChI formel | InChI=1S/C19H11F5N2O2/c20-12-6-7-16(15(21)10-12)26-17(27)14-5-2-8-25-18(14)28-13-4-1-3-11(9-13)19(22,23)24/h1-10H,(H,26,27) |
| LEDER | Fc1ccc(NC(=O)c2cccnc2Oc3cccc(c3)C(F)(F)F)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | N-(2,4-difluorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyridine-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.29 |
| Formel vikt | 394.0741 |