missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diflunisal Ethyl Ester, Mikromol™

Produktkod. 30051760
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051760 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051760 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3050.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Diflunisal Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diflunisal Ethyl Ester
CAS 126093-86-5
Analyt- eller komponentnamn Diflunisal Ethyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H12 F2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Diflunisal Ethyl Ester, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C15H12F2O3/c1-2-20-15(19)12-7-9(3-6-14(12)18)11-5-4-10(16)8-13(11)17/h3-8,18H,2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)c1cc(ccc1O)c2ccc(F)cc2F
IUPAC-namn ethyl 5-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxybenzoate
Molekylvikt (g/mol) 278.25
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 278.0755 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.