Läs mer
Diflunisal Isopropyl Ester, Mikromol™
Produktkod. 30049678
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049678 25 mg
1 options
Produktkod. 30049678 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3050.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Diflunisal Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diflunisal Isopropyl Ester
CAS 1381777-24-7
Analyt- eller komponentnamn Diflunisal Isopropyl Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H14 F2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Diflunisal Isopropyl Ester, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid 1-methylethyl ester
InChI formel InChI=1S/C16H14F2O3/c1-9(2)21-16(20)13-7-10(3-6-15(13)19)12-5-4-11(17)8-14(12)18/h3-9,19H,1-2H3
LEDER CC(C)OC(=O)c1cc(ccc1O)c2ccc(F)cc2F
IUPAC-namn propan-2-yl 5-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxybenzoate
Molekylvikt (g/mol) 292.28
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 292.0911 g/mol