Läs mer
Diflunisal, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diflunisal |
| CAS | 22494-42-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diflunisal |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H8 F2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Biphenylcarboxylic acid, 2',4'-difluoro-4-hydroxy-, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid, 5-(2,4-Difluorophenyl)salicylic acid, Adomal, Difludol, Diflunisal, Diflusinal, Dolisal, Doloban, Dolobid, Dolobis, Flovacil, Fluniget, Fluodonil, Flustar, MK 647 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8F2O3/c14-8-2-3-9(11(15)6-8)7-1-4-12(16)10(5-7)13(17)18/h1-6,16H,(H,17,18) |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | OC(=O)c1cc(ccc1O)c2ccc(F)cc2F |
| Visa mer |